Merck
1.09626
Supelco
Benzylalkohol
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Benzolmethanol
Größe auswählen
1 L
CHF 229.00
2.5 L
CHF 478.00
4 L
CHF 764.00
25 L
CHF 2’780.00
CHF 229.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 229.00
2.5 L
CHF 478.00
4 L
CHF 764.00
25 L
CHF 2’780.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
EG-Index-Nummer:
202-859-9
NACRES:
NB.21
bp:
203-205 °C (lit.)
CHF 229.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
435 °C (DIN 51794)
817 °F
Wirksamkeit
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.001% Halogen compounds,halides (as Cl)
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfated ash
≤0.1% Benzaldehyde (GC)
≤0.1% Water
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Peroxidzahl
≤5
Übergangstemp.
flash point 101 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
40 g/L
SMILES String
OCc1ccccc1
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE® Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph Eur) sowie den ISO-Normen entsprechen.
zur Analyse EMSURE®
Verlinkung
Discover EMSURE - to be more than sure!
Sonstige Hinweise
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4