Merck
1.09584
Supelco
pH-Indikatorstäbchen 2,0–9,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonym(e):
pH-Teststreifen, pH-Wert 2,0–9,0
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.35
product name
pH-Indikatorstäbchen 2,0–9,0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Produktlinie
MQuant®
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH-Bereich
2.0-9.0
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Die MQuant pH-Tests sind für alle Medien in der Umweltanalytik und im Industriesektor als Bestandteil von Inprozesskontrollen geeignet. Unser spezielles Herstellungsverfahren verleiht den pH-Indikatorstäbchen entscheidende Vorteile gegenüber den herkömmlichen Indikatorpapieren: Da der Indikator nicht ausblutet, kann das Indikatorstäbchen beliebig lang im Testmaterial bleiben, ohne dieses zu verunreinigen. Die Verwendung dieser Teststäbchen ist recht einfach. Der pH-Wert wird durch Sichtvergleich der drei Reaktionszonen des Teststäbchens mit den Feldern der Farbskala, die genau der Reaktionsfarbe entsprechen, semiquantitativ gemessen. Die intelligente SafetyEdge-Box bietet eine sichere Lagerung und eine bequeme Entnahme der Teststäbchen. Für das Testen anderer Parameter, die einen speziellen pH-Wertbereich der Probe erfordern (z. B. Spectroquant, siehe Gebrauchsanweisung) empfehlen wir die Verwendung von MQuant pH-Teststäbchen als Vortest.
Nicht blutend 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 MQuant®
Verlinkung
Ersetzt: 9578-1; 9578-3; 9578
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Quantifizierung von Selen in Wasser mit diesem photometrischen Test und einer klaren, gefilterten Probe zur Messung der Ergebnisse bei 445 nm.
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine