Merck
WHA10360005
Whatman® Panpeha pH indicator strips
pH range 0 to 14, bleeding, 200/pk
Synonym(e):
Z134147, pH indicator papers, pH indicator strips, pH papers, pH strips
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.79
Verpackung
pack of 200
Hersteller/Markenname
Whatman 10360005
Whatman Article No. 28414733 (US reference)
Allgemeine Beschreibung
pH-Messung von 0 - 14 mit 24 Unterteilungen. Empfindlichkeit von 0.5 pH-Einheiten im Bereich 0 bis 9, 1 pH-Einheit im Bereich 9 bis 14. Box mit 200 Teststreifen und Farbskala.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • All Whatman pH indicator strips enable:
  • Instant pH readings
  • Accuracy over a wide range of routine pH tests
  • Convenience and portability for field use
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Panpeha is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)