Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 6 rolls | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 93.90 |
Über diesen Artikel
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding: no, refill
packaging
pkg of 6 rolls
roll L
4.8 m
pH range
1-14
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
MQuant® pH-Indikatorpapier in Rollen eignet sich bestens zur Langzeitlagerung, da es gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Licht oder Umgebungsgase geschützt ist. Die Herstellung der pH-Indikatorpapiere erfolgt durch das Imprägnieren hochwertiger Filterpapiere mit Indikatorlösungen oder -mischungen. Das Papier ist sofort einsetzbar; es kann einfach aus der Plastikrolle herausgezogen und in der benötigten Länge abgerissen werden. Der pH-Wert wird durch den Sichtvergleich der auf dem Papier entstehenden Farbe und den Feldern auf der Farbskala semiquantitativ gemessen. Dieser Artikel enthält Ersatzrollen ohne Farbskala für Artikel 10962.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature non-bleeding: no, refill | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no | feature non-bleeding: no, refill |
| roll L 4.8 m | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m , with color scale | roll L 4.8 m |
| product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® | product line MQuant® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under pH-Indikatorstäbchen, pH 1–14, Universalindikator
Lagerklasse
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1102320001 | 04022536122854 |