Merck
1.09175
Supelco
pH-Indikatorlösung pH 4,0-10,0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Synonym(e):
Indikatorlösungen universal, universale Indikatorlösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41113034
NACRES:
NB.21
product name
pH-Indikatorlösung pH 4,0-10,0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
Übergangstemp.
flash point 23 °C
Dichte
0.89 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C