Merck
1.08780
Supelco
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Synonym(e):
Zinc
Größe auswählen
500 G
CHF 166.00
1 KG
CHF 333.00
CHF 166.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 166.00
1 KG
CHF 333.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
EG-Index-Nummer:
231-175-3
NACRES:
NA.21
CHF 166.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
reag. ISO
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.9% (complexometric)
Form
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
419 °C
Dichte
7.13 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99.9 %
As (Arsen): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.001 %
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Pb (Blei): ≤ 0.005 %
Sn (Zinn): ≤ 0.005 %
Entspricht ISO
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Zink powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF52825743
Zink
Zink-Metall NIST® SRM 683
NIST683
Zink-Metall
Zink volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02409
Zink