Wichtige Dokumente
NIST683
Zink-Metall
NIST® SRM 683
Synonym(e):
Zink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Verpackung
pkg of block
Hersteller/Markenname
NIST®
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Methode(n)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Lead (Pb), Copper (Cu), Iron (Fe), Silver (Ag), Cadmium (Cd), Thallium (Tl), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Gallium (Ga), Indium (In), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Rhodium (Rh), Scandium (Sc), Vanadium (V), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)