Dokumente
1.08409
Supelco
Ethylendiamintetraessigsäure-magnesiumdikaliumsalz
for analysis
Synonym(e):
Ethylendiamintetraessigsäure-magnesiumdikaliumsalz, Ethylendiamintetraessigsäuredikaliummagnesiumsalz, Ethylendinitrilotetraessigsäuredikaliummagnesiumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Molekulargewicht:
426.74
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
6.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
200 g/L
Schüttdichte
730 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 98 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Freies Magnesium: ≤ 0,01 %
Freies EDTA: ≤ 0,05 %
Wasser (nach Karl Fischer): 7,5–9,5 %.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable