Merck
1.07615
Supelco
Rubidium chloride
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Rubidium chloride
Größe auswählen
25 G
CHF 585.00
CHF 585.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 585.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
ClRb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-240-9
NACRES:
NA.21
CHF 585.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.0% (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7 (20 °C, 50 g/L)
bp
1390 °C
mp (Schmelzpunkt)
715 °C
Dichte
2.76 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000‑1200 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.0003%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Rb+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Identität: entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0.2 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Blei): ≤ 0.003 %
Zn (Zink): ≤ 0.0003 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable