Merck
1.07035
Supelco
1-Butanol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
969148
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
Qualität:
ACS reagent
bp:
116-118 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Selbstzündungstemp.
649 °F
Expl.-Gr.
11.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup