Merck
1.06537
Supelco
Natriumnitrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumnitrat, Natronsalpeter
Größe auswählen
500 G
CHF 72.30
1 KG
CHF 111.00
25 KG
CHF 2’230.00
CHF 72.30
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 72.30
1 KG
CHF 111.00
25 KG
CHF 2’230.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-554-3
NACRES:
NA.21
CHF 72.30
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
308 °C
Dichte
2.26 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1200 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Ersetzt: SX0655; SX0655-1; SX0655-7
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,5 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5  %; Wasser; 25  °C): 5,5 - 8,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Iodat: ≤ 0,0005 %
Nitrit (NO₂): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0003 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash