1.06406
Natriumchlorid
99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.3 hPa ( 865 °C)
Assay
99.99%
Form
solid
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
358 g/L
Schüttdichte
1140 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Preparation of a standard solution for COD/chloride
Herstellung einer Standardlösung für CSB/Chlorid