Merck
1.06404
Supelco
Natriumchlorid
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-598-3
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
1.3 hPa ( 865 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C, 2 h
pH-Wert
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
358 g/L
Schüttdichte
1140 kg/m3
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.005%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001%
iodide (I-): ≤0.001%passes test
nitrite (NO2-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
As: ≤0.00004%
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca))
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Development of Low Sodium Table Butter via Partial Replacement of Sodium Chloride with Potassium Chloride: Diese Studie untersucht die Reduzierung des Natriumgehalts in Butter durch die Substitution von Natriumchlorid durch Kaliumchlorid. Die Ergebnisse sind für die Lebensmittelchemie und die Entwicklung gesünderer Lebensmittel mit akzeptablen sensorischen Eigenschaften von Bedeutung (Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,5 %
Gehalt (argentometrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 99,0 - 100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Acidität oder Alkalität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,0 - 8,0
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Bromid (Br): ≤ 0,005 %
Chlorat und Nitrat (als NO₃): ≤ 0,003 %
Hexacyanoferrat II: ≤ 0,0001 %
Ferrocyanide: entspricht
Iodid (I):
≤ 0,001 %
: entspricht
Nitrit (NO₂): entspricht
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,00004 %
Ba (Barium):
entspricht
: ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Calcium, Magnesium und R₂O₃-Präzipitat: ≤ 0,005 %
Magnesium und alkalische Erdmetalle (als Ca): ≤ 0,0100 %
Trocknungsverlust (105 °C, 2 h): ≤ 0,5 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the packaging information for Item 1064049025?
    1 answer
    1. The packaging dimensions for Item 1064049025 are as follows:
      • Length: 37.00 cm
      • Width: 27.50 cm
      • Height: 31.00 cm
      Helpful?
  4. How to find SKU number for the COA? I know the catalogue number and the lot number, however what is the SKU number. The relevant product is sodium chloride, catalogue number: 1.06404.0500 and Lot: K49980304851. Thank you for your assistance.  
    1 answer
    1. The SKU number for this product is 1.06404.0500 the "-.0500" portion of this product number is the pack size which is 500 G. When retrieving the certificate of analysis for this product, customers will use lot K49980304. The last three digits "-851" of this lot is the packing code and should be omitted in order to obtain the CofA document from the website.
      Please navigate to this website to retrieve the COA:
      https://www.emdmillipore.com/product/Sodium-chloride,MDA_CHEM-106404#anchor_COA