Merck
1.06051
Supelco
Dichlormethan
dried (max. 0.004% H₂O) SeccoSolv
Synonym(e):
Methylenchlorid, DCM, Methylenchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-838-9
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Enthält
~50 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.004% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
Abdampfrückstand
≤10 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-95 °C
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SeccoSolv ready-to-use dried solvents fulfill even the most stringent requirements. They are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency. To protect the quality of these products even better from potential contaminants, our new SeccoSept septum seal cap provides multiple layers of protection to keep solvents in flawless condition before, during, and after removal.
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99.9 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0.0002 meq/g
Chloroform (GC): ≤ 0.01 %
Tetrachlorkohlenstoff (GC): ≤ 0.01 %
Abdampfrückstand: ≤ 10 mg/l
Wasser: ≤ 0.004 %
Das Produkt ist stabilisiert mit ca. 50 ppm 2-Methyl-2-buten
Evaporation Number: 1.9
Rechtliche Hinweise
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3