Merck
1.05986
Supelco
Marmor granuliert
for producing CO₂
Synonym(e):
Calciumcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11111605
EG-Index-Nummer:
207-439-9
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
825 °C (decomposition)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
300‑1400 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Partikelgröße (0,5–2  mm): ≥ 95 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1