Wichtige Dokumente
21069
Calciumcarbonat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Calcii carbonas
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Assay
99.3%
Form
powder
Löslichkeit
1 M acetic acid: soluble
alcohol: insoluble
hydrochloric acid: soluble (3 N)
nitric acid: soluble (2 N)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?