Merck
1.05547
Supelco
HPTLC-Aluminiumblätter, Kieselgel 60
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Größe auswählen
25 UNITS
CHF 331.00
CHF 331.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
CHF 331.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 331.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Aluminiumplatten 20 x 20 cm
Diese HPTLC-Platten bieten eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben für den manuellen oder automatisierten Einsatz. Unsere HPTLC-Siliziumdioxidplatten arbeiten dreimal schneller als herkömmliche TLC-Platten – und sie bieten eine höhere Sensitivität. Die Teilchengrößen der HPTLC-Platten liegen im Bereich von 4 bis 8 µm. Dies führt zu einer weicheren Oberfläche und einer höheren Trennleistung als mit herkömmlichen TLC-Platten.
Verlinkung
Ersetzt: 5547-7; 5547
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,0
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)