Merck
1.04905
Supelco
Kaliumbromid
for analysis (max. 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumbromid, Bromwasserstoffsäure-Kaliumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BrK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-830-3
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
1.3 hPa ( 795 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤0.5% loss on drying, 105°C
pH-Wert
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1435 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
730 °C
Löslichkeit
650 g/L
Dichte
2.75 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900‑1000 kg/m3
Anionenspuren
bromate (BrO3-): ≤0.001%
bromate (BrO3-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.1%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%passes test
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
Mg: ≤0.001%
Mg: ≤0.02% (alkaline-earth metals (as Ca))
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Transition of Psychotropic Drugs in Japanese Pharmacopoeia.: Discusses the evolution of the standards and test methods for Potassium Bromide, comparing Japanese Pharmacopoeia to USP and BP (Yanagisawa K, 2015).
  • False hyperchloraemia in a dog due to potassium bromide.: Investigates an analytical chemistry error caused by potassium bromide in a veterinary context (Peacock RE et al., 2013).
  • Standard and real patient kidney stone library using FTIR spectroscopy.: Utilizes potassium bromide in the development of a standard library for kidney stones using Fourier transform-infrared spectroscopy (Mulready KJ et al., 2012).
  • Quantitative determination of solids by infrared spectroscopy.: Explores the use of potassium bromide disk technique for quantitative analysis in infrared spectroscopy (Jensen JB, 1958).
  • Research on quantitative determination of solids.: Continues the discussion on the quantitative determination using the potassium bromide disk technique in infrared spectroscopy (Jensen JB, 1958).
Verlinkung
Ersetzt: PX1380; PX1380-1
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,5 %
Gehalt (argentometrisch; berechnet auf getrockneter Substanz): 99,5–100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Acidität oder Alkalität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,0–8,0
Bromat (BrO₃): entspricht
Bromat (BrO₃): ≤ 0,001 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,1 %
Iodat: ≤ 0,001 %
Iodid (I):
entspricht
: ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,000001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Magnesium und alkalische Erdmetalle (als Ca): ≤ 0,02 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2