1.04365
n-Heptan
EMPLURA®
Synonym(e):
Heptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
433 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
Abdampfrückstand
≤0.0050%
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -4 °C
Löslichkeit
0.05 g/L
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,005 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,683 - 0,684
Mit H₂SO₄ verfärbbare Anteile: ≤ 10 Hazen
Abdampfrückstand: ≤ 0,0050 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.