1.04172
Toluidinblau O (C.I. 52040)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid ()
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.8 (25 °C in H2O)
Löslichkeit
30 g/L
Schüttdichte
410 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[s+]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc(c(c2)N)C.[Cl-]
InChI
1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 628 - 633 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 1330 - 1570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable