1.04119
Osmium(VIII) oxide
for microscopy
Synonym(e):
Osmium(VIII) oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
Farbe
yellow
pH-Wert
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
130 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
40 °C (decomposition)
Löslichkeit
65 g/L
Dichte
4.91 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1500 kg/m3
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
InChIKey
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable