1.04092
Glycerin
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Trihydroxylpropan, 1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
pH-Wert
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup