Wichtige Dokumente
1.03162
Supelco
Eschkas Mischung
GR for analysis (for determination of sulfur in coal)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
80 g/L
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
Hinweis zur Analyse
Magnesiumoxid: 65,0 - 67,0 %
Natriumcarbonat: 32,0 - 34,0 %
Gesamtschwefel (S ): ≤ 0,0005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable