1.02739
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Kupfer-Monochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥97.0% (manganometric)
Form
solid
Wirksamkeit
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1367 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
422 °C
Dichte
4.14 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
1600‑1800 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
In Säure unlösliche Anteile: ≤ 0.02 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsen): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Eisen): ≤ 0.005 %
K (Kalium): ≤ 0.02 %
Na (Natrium): ≤ 0.05 %
Pb (Blei): ≤ 0.02 %
Mit Schwefelwasserstoff nicht fällbare Anteile (als SO₄): ≤ 0.5 %
Entspricht ACS
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable