Wichtige Dokumente
1.02596
Supelco
Ammoniumnitratlösung
1 mol/l acc. to DIN 19730
Größe auswählen
2.5 L
CHF 574.00
CHF 574.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 L
CHF 574.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NB.21
CHF 574.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
100 °C/1013 hPa
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
  • Raman Spectroscopy of Glass Beads in Ammonium Nitrate Solution and Compensation of Signal Losses: Diese Studie untersucht die Verwendung von Ammoniumnitrat-Lösung in der Raman-Spektroskopie zur Verbesserung der Signalerkennung und präsentiert Fortschritte in analytischen Techniken für die Materialcharakterisierung (Spoor E et al., 2024).
  • Simultaneous speciation analysis of arsenic and iodine in human urine by high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry: In dieser Studie wird Ammoniumnitrat-Lösung während der Probenvorbereitung für die Speziationsanalyse von Arsen und Iod verwendet, um ihre Bedeutung für die genaue biochemische Analyse zu unterstreichen (Zhou S et al., 2024).
  • Magnesium in dairy cattle nutrition: A meta-analysis on magnesium absorption in dairy cattle and assessment of simple solubility tests to predict magnesium availability from supplemental sources: In dieser Studie wird eine Ammoniumnitrat-Lösung in Löslichkeitstests verwendet, um die Verfügbarkeit von Magnesium vorherzusagen und zu Verbesserungen in landwirtschaftlichen Praktiken und Tierernährung beizutragen (Khiaosa-Ard R et al., 2023).
  • Electromass Transfer in the System "Cation Exchange Membrane-Ammonium Nitrate Solution": Diese Studie untersucht die Eigenschaften des Massentransports mittels Elektrodiffusion von Ammoniumnitrat-Lösung in einem Kationenaustauschmembransystem und liefert Einblicke in seine Anwendungen in elektrochemischen Prozessen und Membrantechnologie (Kozaderova O et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt: 0,99–1,01 mol/L
pH-Wert: 5,0–6,0
As (Arsen): ≤ 0,005 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,001 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,002 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,005 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,001 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,005 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Sb (Antimon): ≤ 0,005 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,005 ppm
U (Uran): ≤ 0,001 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,005 ppm
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable