Merck
608793
Sigma-Aldrich
Ammoniumnitrat-14N2 -Lösung
~40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Lineare Formel:
14NH414NO3
Molekulargewicht:
80.04
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
15N-depleted
Isotopenreinheit
99.99 atom % 14N
Konzentration
~40 wt. % in H2O
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[14NH414NO3]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChIKey
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammonium nitrate-14N2 solution is a stable isotope enriched with 14N isotope.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gabriela Piccolo Maitan-Alfenas et al.
Bioresource technology, 192, 670-676 (2015-06-22)
Biomass enzymatic hydrolysis depends on the pretreatment methods employed, the composition of initial feedstock and the enzyme cocktail used to release sugars for subsequent fermentation into ethanol. In this study, sugarcane bagasse was pretreated with 1% H2SO4 and 1% NaOH