1.02481
Chromium(III) nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Chromium(III) nitrate nonahydrate, Chromic Nitrate
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.0% (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH-Wert
2-3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
36-37 °C
Löslichkeit
810 g/L
Schüttdichte
710 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
NH4+: ≤0.002%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cr](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/Cr.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChIKey
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (5 %; Wasser): 2.0 - 3.0
Chlorid (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.001 %
Fe (Eisen): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Mit Ammoniak nicht fällbare Anteile (als Sulfate): ≤ 0.05 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable