Merck
1.01867
SAFC
Calciumchlorid Dihydrat
crystalline, Ph. Eur., JP, USP, FCC, E 509
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Calciumdichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E509
EG-Index-Nummer:
233-140-8
Agentur
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Form
crystalline
solid
pH-Wert
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Calciumchloriddihydrat ist ein Mineralsalz, das in der Regel als Puffermittel in pharmazeutischen Formulierungen eingesetzt wird. Außerdem wird Calciumchloriddihydrat als Komplexbildner, Geschmacksverstärker und Stabilisator für Lebensmittel und Getränke verwendet.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable