Wichtige Dokumente
1.01841
Supelco
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide)
GR for analysis (reagent for copper)
Synonym(e):
Cuprizon, Biscyclohexanonoxalyldihydrazon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352127
EG-Index-Nummer:
206-729-2
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-212 °C
Schüttdichte
150 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 208 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 214 °C
Eignung zur Kupferbestimmung: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable