Merck
1.01299
Millipore
Enterococci 100
Readycult®
Größe auswählen
20 TESTS
CHF 272.00
CHF 272.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Consider alternative product 1102940500
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 TESTS
CHF 272.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
CHF 272.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Consider alternative product 1102940500
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
powder (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
ReadyCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.3-7.7 (25 °C, 17.8 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
17.8 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Enterococcus spp.
Verlinkung
Ersetzt: 1.01299.0002
Hinweis zur Analyse
Aussehen
- Klarheit:
klar
- Farbe: gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,3–7,7
Inokulum auf Referenzmedium
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009:
10–100
– Enterococcus durans ATCC 19432: 10–100
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≥ 1.000
Wachstum
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
befriedigend bis gut
- Enterococcus durans ATCC 19432: befriedigend bis gut
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): befriedigend bis gut
Farbveränderung nach grün-blau
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
+
- Enterococcus durans ATCC 19432: +
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): -
Inkubation: 24–48 h; 35 °C; aerob
Rechtliche Hinweise
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms