Wichtige Dokumente
1.00401
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
extra pure
Synonym(e):
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-204-7
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (precipitation titration)
Form
solid
Wirksamkeit
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
795 °C
Löslichkeit
0.49 g/L
Dichte
4.70 g/cm3 at 26 °C
Schüttdichte
1200 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
InChIKey
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
reinst
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Fällungstitration)≥ 99.0 %Chlorid (Cl)≤ 0.005 %Phosphat, Arsenat, Silicat (als PO₄)≤ 0.002 %Sulfat (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Eisen)≤ 0.002 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable