1.00400
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
Synonym(e):
Molybdic acid about 85% MoO3
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥85% (precipitation titration)
Form
solid
Wirksamkeit
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
300 °C
Löslichkeit
water: insoluble at 20 °C
Dichte
3.1 g/cm3
Schüttdichte
980 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChIKey
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable