Merck
1.00312
SAFC
Salzsäure
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Helv.
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure
Größe auswählen
2.5 L
CHF 59.00
25 L
Anfragen
180 L
Anfragen
CHF 59.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 L
CHF 59.00
25 L
Anfragen
180 L
Anfragen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
CHF 59.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
Ph. Helv.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
12 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
liquid
Konzentration
25%
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Kinematische Viskosität
1.73 cSt(20 °C)
bp
>100 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-52 °C
Dichte
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.18 g/L at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Salzsäure kann als Säuerungsmittel in einer Reihe von pharmazeutischen Formulierungen und Prozessen eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.