Merck
1.00132
Supelco
Barbitursäure
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Barbitursäure, N,N′-Malonylharnstoff
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
200-658-0
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Sulfatasche
≤0.1%
Verlust
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH-Wert
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
250-252 °C (decomposition)
Löslichkeit
11.45 g/L
Schüttdichte
720 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤40 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChIKey
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Ersetzt: BX0035; BX0035-3
Hinweis zur Analyse
Assay (acidimetrisch): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 40 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 50 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,1 %
Eignung als Reagens (für Cyanidbestimmung): entspricht
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150.00 °C - closed cup