It was verry easy to check the items i need and show me the lead time.
Wichtige Dokumente
11709
Barbitursäure
for spectrophotometric det. of cyanide, ≥99.5%
Synonym(e):
2,4,6-Trihydroxy-pyrimidin, Malonylharnstoff
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Form
solid
Qualität
for spectrophotometric det. of cyanide
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
248-252 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChIKey
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?