Dokumente
09-881
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Cortactin-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Amplaxin, Oncogene EMS1, Src substrate cortactin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
Drosophila (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (not specified)
Angaben zum Gen
human ... CTTN(2017)
Allgemeine Beschreibung
Cortactin ist ein Zytoskelettprotein, das die Anordnung von kortikalem Aktin ermöglicht. Cortactin wird in den meisten adhärenten Zellen verbreitet exprimiert und ist ein wichtiges Substrat der Protein-Tyrosin-Kinase Src sowohl in vivo als auch in vitro. Die Proteinsequenz von Cortactin enthält mehrere aminoterminale Tandem-Repeats einer einzigartigen 37-Aminosäuren-Sequenz, die mit Aktin assoziiert, und eine Src-Homologie-3-Domäne am Carboxyterminus.
Kürzliche Forschungsarbeiten zeigen, dass Cortactin von HDAC6 (Histon-Deacetylase 6) in vivo acetyliert und deacetyliert wird. HDAC6 ist eine Tubulin-spezifische Deacetylase, die die mikrotubulusabhängige Zellbewegung reguliert. Kürzliche Studien zeigten, dass HDAC6 Cortactin bindet und die Fähigkeit von Cortactin, an F-Aktin zu binden verändert, indem sie eine “Ladungsstelle” in der Repeat-Region moduliert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass HDAC6 zusätzlich zu seiner Rolle bei der mikrotubulusabhängigen Zellmotilität auch die aktinabhängige Zellmotilität beeinflusst, indem sie den Acetylierungszustand von Cortactin verändert, was wiederum die F-Aktin-Bindungsaktivität von Cortactin verändert. Das Maß der Acetylierung von Cortactin kann mit Tumormetastasen korrelieren und acetyliertes Cortactin kann als potenzieller Metastasenmarker angesehen werden.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt humanes acetyliertes Cortactin.
Immunogen
Consensus-Sequenzmotiv der Acetylierungsstellen von Cortactin.
Epitop: Unbekannt
Anwendung
Dieser Anti-Acetyl-Cortactin-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blot für den Nachweis von Acetyl-Cortactin validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelett
Forschungskategorie
Zellstruktur
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an mit TSA/Nicotinamid behandeltem HeLa-Anti-Cortactin-Immunkomplex.
Western-Blot-Analyse: 2,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Cortactin in 10 µl mit TSA/Nicotinamid behandeltem HeLa-Anti-Cortactin-Immunkomplex nach.
Zielbeschreibung
~ 85 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit TSA/Nicotinamid behandelter HeLa-Anti-Cortactin-Immunkomplex
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pedro Guedes-Dias et al.
Biochimica et biophysica acta, 1852(11), 2484-2493 (2015-08-25)
Striatal neurons are vulnerable to Huntington's disease (HD). Decreased levels of acetylated alpha-tubulin and impaired mitochondrial dynamics, such as reduced motility and excessive fission, are associated with HD; however, it remains unclear whether and how these factors might contribute to
Zhongying Mo et al.
Nature communications, 9(1), 1007-1007 (2018-03-10)
Dominant mutations in glycyl-tRNA synthetase (GlyRS) cause a subtype of Charcot-Marie-Tooth neuropathy (CMT2D). Although previous studies have shown that GlyRS mutants aberrantly interact with Nrp1, giving insight into the disease's specific effects on motor neurons, these cannot explain length-dependent axonal
Joana Margarida Silva et al.
Cell death and differentiation, 26(8), 1411-1427 (2018-11-18)
Imbalance of neuronal proteostasis associated with misfolding and aggregation of Tau protein is a common neurodegenerative feature in Alzheimer's disease (AD) and other Tauopathies. Consistent with suggestions that lifetime stress may be an important AD precipitating factor, we previously reported
Vugar Azizov et al.
iScience, 26(7), 107230-107230 (2023-07-24)
Alcohol is among the most widely consumed dietary substances. Excessive alcohol consumption damages the liver, heart, and brain. Alcohol also has strong immunoregulatory properties. Here, we report how alcohol impairs T cell function via acetylation of cortactin, a protein that binds
Eugenia Meiler et al.
PloS one, 7(3), e33662-e33662 (2012-04-06)
Cortactin is a classical Src kinase substrate that participates in actin cytoskeletal dynamics by activating the Arp2/3 complex and interacting with other regulatory proteins, including FAK. Cortactin has various domains that may contribute to the assembly of different protein platforms