07-787
Anti-phospho-Abl (Tyr245) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
ABL1, JTK7, c-ABL, p150, v-abl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr245)
Angaben zum Gen
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
Allgemeine Posttranslationsmodifikation
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable