Purchased this product through Sigma. There was a delay between time of purchase and time of delivery. Product arrived and tested in western blotting at dilution 1:1000 and showed multiple non specific bands on gel making data uninterpretable. Western blotting conditions: Blocking 1hr in 5% Milk TBST, Probed o/night 1:1000 in blocking buffer, after three washes secondary antibody Rabbit HRP at 1:10000 (PTG) and developed with ECL Fempto (UltraScence Femto Western Substrate)
SAB5700618
Anti-Lamin A/C antibody produced in rabbit
Synonym(e):
CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, EMD2, FPL, FPLD, FPLD2, HGPS, IDC, LDP1, LFP, LGMD1B, LMN1, LMNA, LMNC, LMNL1
Größe auswählen
CHF 329.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 329.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
62-74
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.41 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)