Wichtige Dokumente
07-689
Sigma-Aldrich
Anti-EZH2-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
KMT6, Enx1, Enhancer of Zeste Homologue 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EZH2(2146)
Allgemeine Beschreibung
Komplexe der Polycomb-Proteingruppe sind für die Regulation von hunderten Genen bei Säugetieren und Insekten verantwortlich. Diese Proteine sind für die Anordnung und das Packen von Chromatin für die Einleitung der Methylierung von Histon H3 verantwortlich. EZH2 (Enhancer of zeste homolog 2) ist ein Mitglied der Polycomb-Gruppe von Proteinen und an der Zellzyklusregulation beteiligt. EZH2 unterdrückt die Transkription mittels Trimethylierung von Histon H3 an Lys27 (H3K27), wie durch die Tatsache, dass die durch RNAi vermittelte Herunterregulation von EZH2 zum Verlust der H3K27-Trimethylierung führt, gezeigt wird. Die Expression dieses Proteins in humanen Tumoren ist aggressiv gegenüber hormonrefraktärem Prostatakrebs. Bei Brustkrebs ist die EZH2-Expression bei bösartigen Tumoren erhöht und fördert das verankerungsunabhängige und invasive Wachstum in vivo.
Spezifität
EZH2
Immunogen
His-markiertes Fusionsprotein, das den Resten 1-343 von Maus-EZH2 entspricht
Anwendung
Dieser Anti-EZH2-Antikörper ist zur Verwendung in Immunpräzipitation, Western Blot und ChIP-seq für den Nachweis von EZH2 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von HeLa- und C2C12-Zellen beurteilt
Zielbeschreibung
95–100 kDa
Physikalische Form
Antiserum
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
K562-Zelllysat, C2C12-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aranzazu Villasante et al.
Theranostics, 6(8), 1119-1130 (2016-06-10)
There is a growing interest in the pivotal role of exosomes in cancer and in their use as biomarkers. However, despite the importance of the microenvironment for cancer initiation and progression, monolayer cultures of tumor cells still represent the main
Jarid2 is a PRC2 component in embryonic stem cells required for multi-lineage differentiation and recruitment of PRC1 and RNA Polymerase II to developmental regulators.
Landeira, David, et al.
Nature Cell Biology, 12, 618-624 (2010)
Sodium arsenite represses the expression of myogenin in C2C12 mouse myoblast cells through histone modifications and altered expression of Ezh2, Glp, and Igf-1.
Hong, GM; Bain, LJ
Toxicology and Applied Pharmacology null
Transcriptional regulation of Oct4 by a long non-coding RNA antisense to Oct4-pseudogene 5.
Hawkins, PG; Morris, KV
Transcription null
Aurélia Guyochin et al.
PloS one, 9(12), e116109-e116109 (2014-12-30)
Random X-chromosome inactivation ensures dosage compensation in mammals through the transcriptional silencing of one of the two X chromosomes present in each female cell. Silencing is initiated in the differentiating epiblast of the mouse female embryos through coating of the