Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
07-463
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethyl-Histon-H4(Lys20)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H4 (trimethyl Lys20), H4K20me3
Größe auswählen
100 μG
CHF 540.00
CHF 540.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 540.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 540.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys20)
Angaben zum Gen
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind Zellkernproteine, die oktamere Strukturen bilden, die DNA binden, um Chromatineinheiten namens Nukleosomen zu bilden. Die Familie von Histonen (H2A, H2B, H3 und H4) sind Hauptakteure bei der Genregulation. Sie durchlaufen als Reaktion auf verschiedene Reize eine Reihe von posttranslationalen Modifikationen (PTM), einschließlich Phosphorylierung an Serin- und Threonin-Resten sowie Methylierung an Lysin-Resten. PTM erzeugen Konfigurationsänderungen in Histonproteinen, die eine Nukleosomremodellierung einleiten und DNA-Sequenzen vor Transkriptionskomplexen freilegen oder verstecken können. Histon H4, Lysin 20 (H4K20) kann eine Mono-, Di- oder Trimethylierung durchlaufen, die durch die Methyltransferase PR-Set7 (Set8 oder KMT5a) katalysiert wird. Methyliertes H4K20 spielt eine Rolle bei der Regulation von DNA-Schaden-Reaktionen, Mitose, DNA-Replikation und Genexpression. Die Trimethylierung von H4K20 trägt zum Gen-Silencing bei und ist ein Zeichen des repressiven Heterochromatinzustands.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von Histon H4, das an Lys20 trimethyliert ist.
Immunogen
Epitop: Trimethyliertes Lys20
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus von humanem Histon H4, das an Lys20 trimethyliert ist, entspricht.
Anwendung
Der Anti-Trimethyl-Histon-H4(Lys20)-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von Trimethyl-Histon H4 (Lys20), auch bekannt als H4K20me3, Histon H4 (Trimethyl K20), und wurde in IP, WB, ChIP und DB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen Trimethyl-Histon H4 (Lys20) in 10 µg BALB-3T3/A31-Säureextrakt und RAT2-Säureextrakt nach.
Dot-Blot-Spezifizitätsanalyse: Nichtmodifizierte und verschiedene modifizierte Histon-Peptide (siehe Tabellen) wurden mit Anti-Trimethyl-Histon H4 (Lys20) (4 µg/ml) untersucht.
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Histon H4 mit Chromatin aus HeLa-Zellen.
Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte Trimethyl-Histon H4 (Lys20) aus HeLa-Zelllysat.
Qualität
Mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt und verschiedenen rekombinanten Histonproteinen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Histon H4 (Lys20) in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
~ 13 kDa gemessen. In einigen Lysaten kann eine nichtcharakterisierte Bande bei etwa ~110 kDa erscheinen.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt und verschiedene rekombinante Histon-Proteine.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Methylation of histone H3 lysine 36 is required for normal development in Neurospora crassa.
Adhvaryu, KK; Morris, SA; Strahl, BD; Selker, EU
Eukaryotic Cell null
A silencing pathway to induce H3-K9 and H4-K20 trimethylation at constitutive heterochromatin.
Schotta, G; Lachner, M; Sarma, K; Ebert, A; Sengupta, R; Reuter, G; Reinberg, D; Jenuwein, T
Genes & Development null
Ildiko Hajdu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(32), 13130-13134 (2011-07-27)
Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) is a malformation syndrome associated with growth retardation, mental retardation, and immunodeficiency resulting from a hemizygous deletion of the short arm of chromosome 4, called the WHS critical region (WHSC). The WHSC1 gene is located in this
Dana C Dolinoy et al.
Epigenetics, 5(7), 637-644 (2010-07-31)
The ability of environmental factors to shape health and disease involves epigenetic mechanisms that mediate gene-environment interactions. Metastable epiallele genes are variably expressed in genetically identical individuals due to epigenetic modifications established during early development. DNA methylation within metastable epialleles
Jorge Mata-Garrido et al.
Acta neuropathologica communications, 4, 41-41 (2016-04-23)
There is growing evidence that defective DNA repair in neurons with accumulation of DNA lesions and loss of genome integrity underlies aging and many neurodegenerative disorders. An important challenge is to understand how neurons can tolerate the accumulation of persistent