07-324
Anti-PP2A-Antikörper, C-Untereinheit
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
Größe auswählen
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
bovine, rat, human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP2CA(5515)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Oxidativer Stress
Neurodegenerative Erkrankungen
Signalisierung
Neurowissenschaft
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2