07-2101-M
Anti-phospho PIX Antibody (Ser340)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 7, PAK-interacting exchange factor beta, guanine nucleotide exchange factor 7, rho guanine nucleotide exchange factor 7, SH3 domain-containing proline-rich protein, p85, PAK3, Beta-Pix, P85COOL1, COOL-1, P85,
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer340)
Angaben zum Gen
human ... PAK3(5063)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PIX on 10 µg of Pix transfected cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
PIX transfected cell lysates
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1