06-498-I
Anti-PDGFR Beta Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Platelet-derived growth factor receptor beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, CD140b, PDGF-R-beta, PDGFR-1, PDGFR-beta, Platelet-derived growth factor re
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFRB(5159)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PDGFR from 500 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGFR in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1