Dokumente
05-1135
Sigma-Aldrich
Anti-PDGFR-Antikörper, Klon CH-3
clone CH-3, from mouse
Synonym(e):
Platelet Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, Platelet-derived growth factor receptor 1, PDGFR-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CH-3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFRB(5159)
Allgemeine Beschreibung
PDGFR (Platelet-Derived Growth Factor Receptor) ist eine Rezeptortyrosinkinase für die PDGF-Familie von Wachstumsfaktoren. Homo- und Heterodimere von PDGF (Dimer aus A- (17 kDa) und B-Ketten (14 kDa) (AA, AB oder BB)) binden die zwei strukturell verwandten a- und b-PDGF-Rezeptoren (PDGFRa und PDGFRb). Der PDGF-Rezeptor vom Typ A bindet alle drei PDGF mit hoher Affinität, wogegen der PDGF-Rezeptor vom Typ B selektiv für PDGF-BB ist. Diese Bindung führt zur Dimerisierung des Rezeptors und der anschließenden Kinaseaktivierung der Rezeptortyrosinkinase (RTK) und ihrer Autophosphorylierung. Diese Phosphorylierungen ermöglichen es verschiedenen Proteinen wie PI3-Kinase, PLCg und Grb2 durch ihre SH2-Domänen zu binden und Signale in die Zelle zu übertragen. Die Aktivierung von PDGFFR löst die intrazelluläre Schleife aus und aktiviert Ras, Erk1/2 und ROS. PDGFb ist an der embryonalen Entwicklung, Angiogenese und Entwicklung von Tumoren glialen Ursprungs beteiligt.
Immunogen
Rekombinanter Platelet-derived growth factor-Rezeptor
Anwendung
Dieser Anti-PDGFR-Antikörper, Klon CH-3 ist zur Verwendung in WB, ELISA und IH(P) für den Nachweis von PDGFR validiert.
ELISA: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Immunhistochemie (Paraffin): Repräsentative Aufnahmen einer früheren Charge.
Optimale Färbung von MARCKS mit Citrat, pH-Wert 6,0, Epitop-Gewinnung: Rattenhirn
Forschungskategorie
Signalisierung
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an Jurkat-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies PDGFR in 10 μg Jukat-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
211 Aminosäuren; 24.043 Da
Verlinkung
Ersetzt: 04-397
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 20 mmol/l Natriumphosphat, 250 mmol/l NaCl, 0,1 % NaN3, pH-Wert 7,6
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei –8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bandar Alshehri et al.
Scientific reports, 10(1), 4189-4189 (2020-03-08)
Transthyretin (TTR) is a protein that binds and distributes thyroid hormones (THs) in blood and cerebrospinal fluid. Previously, two reports identified TTR null mice as hypothyroid in the central nervous system (CNS). This prompted our investigations into developmentally regulated TH-dependent
Dan Yu et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002255-e002255 (2015-10-10)
Transcription of the myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) is upregulated in animal models of intimal hyperplasia. MARCKS knockdown inhibits vascular smooth muscle cell (VSMC) migration in vitro; however, the mechanism is as yet unknown. We sought to elucidate the