Merck
06-284-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Nitrotyrosin-Antikörper, Alexa Fluor 647 Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
Synonym(e):
Nitrotyrosine AlexaFluor 647 Conjugate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOS1(4842)
Allgemeine Beschreibung
Nitrotyrosin wird durch die Wirkung von reaktiven Stickstoffspezies wie Peroxinitrit und Stickstoffdioxid auf die Tysorinreste in Proteinen erzeugt. Nitrotyrosin ist ein Indikator für Zellschäden, Entzündungen und Stickoxidproduktion. Sowohl freies Tyrosin als auch proteingebundene Tyrosinreste sind anfällig für eine Nitrierung.
Bei verschiedenen pathologischen Zuständen ist der oxidative Stress erhöht, was zur Bildung von Superoxid und Stickoxid führt, die reagieren, um Peroxinitrit (ONOO-), ein hochreaktives Molekül, zu bilden. Es löst die Oxidation von Proteinen und Lipiden sowie DNA-Schäden aus, was zum Verlust der Protein- und Lipidfunktion führt und die Wahrscheinlichkeit für Genmutationen erhöhen kann. Ein häufigeres Auftreten der Proteinnitrierung wurde unter anderem für Diabetes, atherosklerotische Plaques und rheumatoide Arthritis gemeldet. Nitrotyrosin kann durch eine Aminosäurenanalyse von Proteinhydrolysaten gemessen und in Zellen und Gewebe durch immunzytochemische Verfahren mit Antikörpern gegen Nitrotyrosin nachgewiesen werden.
Spezifität
Der polyklonale Antikörper aus Kaninchen weist Tyrosin-nitrierte Proteine nach.
Immunogen
Epitop: Nitriertes Tyrosin
Nitriertes Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH)
Anwendung
Anti-Nitrotyrosin AlexaFluor 647 Konjugat, Katalognr. 06-284-AF647 ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der Tyrosin-nitrierte Proteine nachweist und zur Verwendung in der Immunzytochemie geprüft wurde.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Katalognr. 06-284) eignet sich auch für Western Blot, Immunzytochemie, Immunhistochemie und Immunpräzipitation.
Forschungs-Unterkategorie
Entwicklungssignalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Mittels Immunhistochemie an mit Peroxinitrit behandelten A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Nitrotyrosin in 5 mmol/l Peroxinitrit nach.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,1, und 15 mg/ml BSA mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable