06-1106
Anti-Sonic Hedgehog Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
sonic hedgehog, sonic hedgehog (Drosophila) homolog, sonic hedgehog homolog (Drosophila)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SHH(6469)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Sonic Hedgehog in colorectal carcinoma tissue.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Sonic Hedgehog on 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human fetal skeletal muscle tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable