Direkt zum Inhalt
06-1102
Anti-PTCH1-Antikörper (Protein Patched Homolog 1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PTCH protein +12b, PTCH protein +4′, PTCH protein -10, patched (Drosophila) homolog, patched homolog (Drosophila), patched homolog 1 (Drosophila)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTCH1(5727)
General description
PTCH1 ist ein Rezeptor für Sonic Hedgehog, einem Mitglied der Hedgehog-Familie von Zellsignalisierungsproteinen. Die Hedgehog-Signalisierung wird durch PTCH1 reguliert. Beim Fehlen der Aktivierung hält es den Signalweg ausgeschaltet. Dies hemmt die Funktion der damit zusammenhängenden nachgelagerten Netzwerkomponenten wie Smoothened (Smo).
~ 160 kDa
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domäne von humanem PTCH1 entspricht.
Application
Der Anti-PTCH1(Protein Patched Homolog 1)-Antikörper weist die Konzentration von PTCH1 nach und wurde zur Verwendung in WB und IH publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:300-Verdünnung einer früheren Charge wies PTCH1 in Nierengewebe nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die zytoplasmatische Domäne von PTCH1.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an fetalem Gewebelysat von humanem Skelettmuskel.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies PTCH1 in 10 µg fetalem Gewebelysat von humanem Skelettmuskel nach.
Kontrolle
Fetales Gewebe-Lysat aus humanem Skelettmuskel.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)