06-1028
Anti-Probable ergosterol biosynthetic protein 28 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Probable ergosterol biosynthetic protein 28, NET51
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rhesus macaque
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERG28(11161)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Hormone & Rezeptoren
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in rat liver cells. (Malik, P., et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. DOI 10.1007/s00018-010-0257-2.)
Qualität
Western Blot Analysis: 1:220 dilution of this antibody detected Probable ergosterol biosynthetic protein 28 on 10 µg of human testis tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human testis tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable