Dokumente
1.15640
Sigma-Aldrich
Aldehyddehydrogenase
lyophilized, from yeast, pkg of 100 units/vial
Synonym(e):
Aldehyddehydrogenase
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
EG-Index-Nummer:
232-846-3
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
yeast
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥15 U/mg (calculated on the protein content)
Verpackung
pkg of 100 units/vial
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Aldehyddehydrogenasen (ALDH) bilden eine Superfamilie der Phase-I-Oxidasen und sind in Eubakterien, Eukaryoten, Archaeen und anderen lebenden Organismen evolutionär konserviert. ALDH werden in der Leber reichlich exprimiert und sind im Lebergewebe vorhanden. Sie kommen im Zytoplasma, den Mitochondrien, dem endoplasmatischen Retikulum und im Zellkern vor.
Biochem./physiol. Wirkung
Aldehyddehydrogenasen (ALDH) metabolisieren endogene und exogene reaktive Verbindungen, um die zelluläre Homöostase aufrechtzuerhalten. Diese Gruppe von Enzymen katalysiert die NADP+-abhängige irreversible Oxidation von Aldehyden zu Carbonsäuren. ALDH-Isozyme haben eine breite Substratspezifität. Die Inaktivierung von ALDH verursacht Zytotoxizität aufgrund von Substratanhäufung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Endogenous Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase-2 as an Antioxidan
Patel VB, et al.
Liver, 247-259 (2018)
Kim Shortall et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 659550-659550 (2021-06-01)
Aldehyde dehydrogenases engage in many cellular functions, however their dysfunction resulting in accumulation of their substrates can be cytotoxic. ALDHs are responsible for the NAD(P)-dependent oxidation of aldehydes to carboxylic acids, participating in detoxification, biosynthesis, antioxidant and regulatory functions. Severe