05-799
Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10
ascites fluid, clone 11A5-B10, Upstate®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11A5-B10, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable